Få mere at vide
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) procesetiketter
Artikelnummer. 15819491 Shop alle Sampling Systems produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Gul, Rød
Orange
Rød
Sort
Vis tekst:
Afvist
Allergen
I proces
Ikke til menneskelig brug
Karantæne
Ren
Samplet
Snavset
Udgivet
Udleveret
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 500
Artikelnummer. 15819491
Brand: Sampling Systems™ 8220A51
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at hjælpe med at forhindre fejl under fremstillingsprocessen. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) procesetiketter er ideelle til brug i støvede situationer og bruges ofte til at forsegle sække efter prøveudtagning.
  • Klæbemiddel med meget høj styrke - vil endda klæbe på meget støvede overflader
  • Stort skriveområde
  • Hver rulle individuelt pakket
  • Ideel til tætning af huller i sække
  • Etiketten vil ikke kun registrere det faktum, at der er taget prøver af sækken, men det vil forhindre sækken i at lække pulver, mens den håndteres
  • Selv efter at have været nedsænket i vand i 48 timer var UA-etiketten intakt, den var sikkert fastgjort til posen og kunne skrives på med en kuglepen
  • Velegnet til at klæbe på næsten enhver overflade
  • Farvekodet for forbedret genkendelse af operatører
Tekniske data
Oversigt Ultra Adhesive (UA) - papirlabel med foliebagside af høj kvalitet
Farve Gul, Rød
Materiale Paper (Papir)
Produkttype Ultra selvklæbende etiket
Vis tekst Allergen
Til brug med (udstyr) Etiketdispenser til 95 x 95 mm etiketter
Etiketter pr. ark 500,-/rulle
nr. pr. pakke 500/Pk.
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +70 °C
Dimensioner (LxB) 95 x 95 mm