Description
- Klæbemiddel med meget høj styrke - vil endda klæbe på meget støvede overflader
- Stort skriveområde
- Hver rulle individuelt pakket
- Ideel til tætning af huller i sække
- Etiketten vil ikke kun registrere det faktum, at der er taget prøver af sækken, men det vil forhindre sækken i at lække pulver, mens den håndteres
- Selv efter at have været nedsænket i vand i 48 timer var UA-etiketten intakt, den var sikkert fastgjort til posen og kunne skrives på med en kuglepen
- Velegnet til at klæbe på næsten enhver overflade
- Farvekodet for forbedret genkendelse af operatører
Specifications
Specifications
| Oversigt | Ultra Adhesive (UA) - papirlabel med foliebagside af høj kvalitet |
| Farve | Blå |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Produkttype | Ultra selvklæbende etiket |
| Vis tekst | Samplet |
| Til brug med (udstyr) | Etiketdispenser til 95 x 95 mm etiketter |
| Etiketter pr. ark | 500,-/rulle |
| nr. pr. pakke | 500/Pk. |
| Temperaturområde (metrisk) | -20 °C til +70 °C |
| Dimensioner (L x B) | 95 x 95 mm |