Få mere at vide
Fisherbrand™ Ultimus Bottle Top Dispenser
Artikelnummer. 15598901 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 30 ml
5 til 60 ml
Inkrementer:
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
2,0 ml
Nøjagtighed:
0,6% (+/-0,015)
0,6% (+/-0,030)
0,6% (+/-0,0360)
0,6% (+/-0,060)
0,6% (+/-0,180)
0,6% (+/-0,600)
Model-:
ULT-10
ULT-100
ULT-2,5
ULT-30
ULT-5
ULT-60
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkrementer Nøjagtighed Model- Pakningsstørrelse
15598901 0,5 til 5 ml 0,1 ml 0,6% (+/-0,030) ULT-5 Hver
15558901 1 til 10 ml 0,2 ml 0,6% (+/-0,060) ULT-10 Hver
15568901 10 til 100 ml 2,0 ml 0,6% (+/-0,600) ULT-100 Hver
15578901 0,25 til 2,5 ml 0,05 ml 0,6% (+/-0,015) ULT-2,5 Hver
15588901 2,5 til 30 ml 0,5 ml 0,6% (+/-0,180) ULT-30 Hver
15508911 5 til 60 ml 1,0 ml 0,6% (+/-0,0360) ULT-60 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15598901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2510.00 DKK
    1933.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 576.57 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombinerer unik funktionalitet, brugervenlighed og ydeevne. Fisherbrand™ Ultimus Bottle Top Dispenser tilbyder fortynding, skylning, dobbelt væskehåndtering og recirkulation i en enkelt enhed.
  • Med dobbelt indløbsteknologi
  • Justerbar leveringsdyse for at lette dispensering under alle laboratorieforhold
  • Specielt designet volumenjusteringsknap, 180° rotation for nem og ubesværet lydstyrkeindstilling
  • Specielt designet adapter tillader 360° rotation giver fuld fleksibilitet
  • PTFE stempel med ETP O-ring sikrer høj kemisk kompatibilitet og glatte, ubesværede stempelbevægelser
  • Adaptere, der passer til de fleste laboratoriereagensflasker
  • Colied forlængerrør til genopfyldning
  • Kalibreringsværktøj leveret til praktisk og hurtig re-kalibrering af brugere i laboratoriet
Specifikationer:
  • Stempel: PTFE og ETP
  • Ventilhus: PFA
  • Omcirkulationsventilhus: PFA
  • Ventilsamling: Borosilikatglaskugle og sæde
  • Udledningssamling: PTFE
  • Levering og indløbsrør: FEP
  • Kompatibilitet: Med alle reagenser undtagen HF
Tekniske data
Nøjagtighed 0,6% (+/-0,030)
Produkttype Flasketopdispenser
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C, 15 psi i 10-15 min.)
Certificeringer/compliance ISO 8655 standarder
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 0,5 til 5 ml
Inkrementer 0,1 ml
Model- ULT-5