Få mere at vide
Fisherbrand™ Ultimus Bottle Top Dispenser
Artikelnummer. 15588901 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 30 ml
5 til 60 ml
Inkrementer:
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
2,0 ml
Nøjagtighed:
0,6% (+/-0,015)
0,6% (+/-0,030)
0,6% (+/-0,0360)
0,6% (+/-0,060)
0,6% (+/-0,180)
0,6% (+/-0,600)
Model-:
ULT-10
ULT-100
ULT-2,5
ULT-30
ULT-5
ULT-60
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15588901
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombinerer unik funktionalitet, brugervenlighed og ydeevne. Fisherbrand™ Ultimus Bottle Top Dispenser tilbyder fortynding, skylning, dobbelt væskehåndtering og recirkulation i en enkelt enhed.
  • Med dobbelt indløbsteknologi
  • Justerbar leveringsdyse for at lette dispensering under alle laboratorieforhold
  • Specielt designet volumenjusteringsknap, 180° rotation for nem og ubesværet lydstyrkeindstilling
  • Specielt designet adapter tillader 360° rotation giver fuld fleksibilitet
  • PTFE stempel med ETP O-ring sikrer høj kemisk kompatibilitet og glatte, ubesværede stempelbevægelser
  • Adaptere, der passer til de fleste laboratoriereagensflasker
  • Colied forlængerrør til genopfyldning
  • Kalibreringsværktøj leveret til praktisk og hurtig re-kalibrering af brugere i laboratoriet
Specifikationer:
  • Stempel: PTFE og ETP
  • Ventilhus: PFA
  • Omcirkulationsventilhus: PFA
  • Ventilsamling: Borosilikatglaskugle og sæde
  • Udledningssamling: PTFE
  • Levering og indløbsrør: FEP
  • Kompatibilitet: Med alle reagenser undtagen HF
Tekniske data
Nøjagtighed 0,6% (+/-0,180)
Produkttype Flasketopdispenser
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C, 15 psi i 10-15 min.)
Certificeringer/compliance ISO 8655 standarder
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 2,5 til 30 ml
Inkrementer 0,5 ml
Model- ULT-30