Få mere at vide
Fisherbrand™ Ultimus Bottle Top Dispenser
Kombinerer unik funktionalitet, brugervenlighed og ydeevne. Fisherbrand™ Ultimus Bottle Top Dispenser tilbyder fortynding, skylning, dobbelt væskehåndtering og recirkulation i en enkelt enhed.
Brand:  Fisherbrand™ ULTI100
3946.53 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15568901
  • 8170.88 DKK / Hver
Science Is Hard Enough Your Bioreagents Shouldn’t Be
Brug rabatkode 24128 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Med dobbelt indløbsteknologi
  • Justerbar leveringsdyse for at lette dispensering under alle laboratorieforhold
  • Specielt designet volumenjusteringsknap, 180° rotation for nem og ubesværet lydstyrkeindstilling
  • Specielt designet adapter tillader 360° rotation giver fuld fleksibilitet
  • PTFE stempel med ETP O-ring sikrer høj kemisk kompatibilitet og glatte, ubesværede stempelbevægelser
  • Adaptere, der passer til de fleste laboratoriereagensflasker
  • Colied forlængerrør til genopfyldning
  • Kalibreringsværktøj leveret til praktisk og hurtig re-kalibrering af brugere i laboratoriet
Specifikationer:
  • Stempel: PTFE og ETP
  • Ventilhus: PFA
  • Omcirkulationsventilhus: PFA
  • Ventilsamling: Borosilikatglaskugle og sæde
  • Udledningssamling: PTFE
  • Levering og indløbsrør: FEP
  • Kompatibilitet: Med alle reagenser undtagen HF
Specifikationer
Specifikationer
0.6% (+/-0.600)
Autoklaverbar (121 °C, 15 psi i 10-15 min.)
Borosilikatglas
2.0 mL
Flasketopdispenser
ISO 8655 standarder
10 til 100 ml
ULT-100
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ultimus Bottle Top Dispenser > Forøgelse: 2,0 ml; Volumen: 10 - 100 ml
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt