Få mere at vide
Wesbart™ ULT fryser opbevaringsbeholder
Artikelnummer. 17175034
Mål (L x B x H) Udvendig:
560 x 140 x 280 mm
560 x 145 x 235 mm
560 x 280 x 290 mm
610 x 180 x 220 mm
610 x 180 x 240 mm
650 x 205 x 220 mm
680 x 280 x 280 mm
685 x 280 x 280 mm
Artikelnummer. 17175034
Brand: Wesbart™ BIN827A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Wesbart Opbevaringsspand - En nyttig måde at opbevare løse genstande i en fryser.
  • Opbevaringsspande til ULT opretstående frysere
  • Til opbevaring af løse genstande
  • Alle skraldespande leveres med håndtag eller håndtag og etiketholder.
Tekniske data
Type Opbevaringsbeholder
Til brug med (applikation) Opbevaring af løse genstande i en fryser
Til brug med (udstyr) Fryser
Inkluderer Håndtag i den ene ende og en etiketholder
Mål (L x B x H) Udvendig 680 x 280 x 280 mm
Højde (metrisk) Udvendig 280 mm
Bredde (metrisk) Udvendig 280 mm
Vægt (metrisk) 0.8 kg