Få mere at vide
Wesbart™ ULT fryser opbevaringsbeholder
Artikelnummer. 16654914
Skift visning
Mål (L x B x H) Udvendig:
560 x 140 x 280 mm
560 x 145 x 235 mm
560 x 280 x 290 mm
610 x 180 x 220 mm
610 x 180 x 240 mm
650 x 205 x 220 mm
680 x 280 x 280 mm
685 x 280 x 280 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mål (L x B x H) Udvendig
16654914 560 x 145 x 235 mm
17295594 560 x 140 x 280 mm
17243444 560 x 280 x 290 mm
15351067 610 x 180 x 220 mm
15381067 610 x 180 x 240 mm
15391057 650 x 205 x 220 mm
17175034 680 x 280 x 280 mm
16642274 685 x 280 x 280 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16654914 Leverandør Wesbart™ Leverandørnr. BIN580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.98 DKK
    545.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 35.52 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Wesbart Opbevaringsspand - En nyttig måde at opbevare løse genstande i en fryser.
  • Opbevaringsspande til ULT opretstående frysere
  • Til opbevaring af løse genstande
  • Alle skraldespande leveres med håndtag eller håndtag og etiketholder.
Tekniske data
Type Opbevaringsbeholder
Til brug med (applikation) Opbevaring af løse genstande i en fryser
Til brug med (udstyr) Fryser
Inkluderer Håndtag i den ene ende og en etiketholder
Mål (L x B x H) Udvendig 560 x 145 x 235 mm
Højde (metrisk) Udvendig 235 mm
Bredde (metrisk) Udvendig 145 mm