Få mere at vide
Ulixertinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Ulixertinib (BVD-523
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ulixertinib |
| CAS | 869886-67-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H22Cl2N4O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | BVD-523 VRT752271 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (230.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC(C2=CC(NC(C)C)=NC=C2Cl)=CN1)N[C@@H](C3=CC=CC(Cl)=C3)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 433.33 |
| Vis mere |