Få mere at vide
Ulixertinib Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ulixertinib Hydrochloride |
| CAS | 1956366-10-1 |
| Molekylær formel | C21H22Cl2N4O2 + (HCl) |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-(5-Chloro-2-(isopropylamino)pyridin-4-yl)-N-((S)-1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22Cl2N4O2.ClH/c1-12(2)26-20-8-16(17(23)10-25-20)14-7-18(24-9-14)21(29)27-19(11-28)13-4-3-5-15(22)6-13;/h3-10,12,19,24,28H,11H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,29);1H/t19-;/m1./s1 |
| SMIL | CC(C)NC1=CC(C2=CNC(C(N[C@H](CO)C3=CC(Cl)=CC=C3)=O)=C2)=C(Cl)C=N1.Cl |
| IUPAC navn | N-[(1S)-1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]-4-[5-chloro-2-(propan-2-ylamino)pyridin-4-yl]-1H-pyrrole-2-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 433.333646 |
| Formel vægt | 468.0887 |