missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ulipristal Acetate, TRC

Artikelnummer. 30004272
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004272 10 mg
30003314 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004272 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU70081010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 126784-99-4
Molekylær formel C30 H37 N O4
Molekylvægt (g/mol) 475.62
Synonym 19-Norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-, (11β)-, (11β)-17-(Acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 17-Acetoxy-11β-[(4-(N,N-dimethylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 17-Acetoxy-11β-[(4-(dimethylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 17-Acetyloxy-11β-[(4-(N,N-dimethylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-11β-(4-dimethylaminophenyl)-19-norpregna-4,9-dien-3,20-dione, 17α-Acetoxy-11β-[4-N,N-dimethylaminophenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, CBD(VA) 2914, CDB 2914, EllaOne, Esmya, HRP 2000, RTI 3021-012, RU 44675, Ulipristal acetate, VA 2914
IUPAC navn [(8S,11R,13S,14S,17R)-17-acetyl-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMIL CN(C)c1ccc(cc1)[C@H]2C[C@@]3(C)[C@@H](CC[C@]3(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@H]4CCC5=CC(=O)CCC5=C24

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ulipristal Acetate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C30H37NO4/c1-18(32)30(35-19(2)33)15-14-27-25-12-8-21-16-23(34)11-13-24(21)28(25)26(17-29(27,30)3)20-6-9-22(10-7-20)31(4)5/h6-7,9-10,16,25-27H,8,11-15,17H2,1-5H3/t25-,26+,27-,29-,30-/m0/s1
Formel vægt 475.2723
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.