Få mere at vide
Invitrogen™ Ulex Europaeus (Gorse) Agglutinin I (UEA I), fluorescein (FITC)
Artikelnummer. 16648022
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
16648022 2 mg
1 options
Artikelnummer. 16648022 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L32476
 Begrænset vare
På lager
Ulex Europaeus Agglutinin I (UEA I), fluorescein (FITC), er et lysegrønt UEA I-fluorophor-konjugat.
UEA I interagerer specifikt med blodgruppe H type 2-antigen, som udtrykkes hos individer med type O-blod og i mindre grad hos individer med type A- eller B-blod. UEA I er blevet brugt til at skelne mellem angiosarcomer og epiteltumorer. Blodgruppeantigener findes imidlertid i en række forskellige væv, så bedre resultater kan opnås ved brug af specifikke monoklonale antistoffer. UEA I er også en markør for ufuldstændigt differentierede gastrinceller.
• Meget lyst FITC-konjugat detekteret med traditionelt FITC/GFP-filtersæt, Ex/Em: 495/515 nm
• Ansøgninger: immunfluorescens, glykobiologi
• Sukkerspecificitet: fucose, arabinose
• Hæmmende/eluerende sukker: 50 100 –mM L-fucose
• Blodgruppespecificitet: O (H)
• Molekylvægt for ikke-konjugeret lektin: 63 KDa
• Immunfluorescens arbejdskoncentration: 5 –20μ g/
ml UEA I-FITC leveres i en koncentration på 2 mg/ml i 10 mM HEPES, 0,15 M NaCl, pH 7,5, 0,08% natriumazid, 0,1 mM Ca2 + .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Fluorescein
Mængde 2 mg
Kilde Gorse, furze
Indhold og opbevaring Ved opbevaring ved eller under °2 C til °8 C i mørke er produktet holdbart i 6 måneder efter modtagelsen.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Form Løsning
Protein familie Lektiner