Få mere at vide
Novus Biologicals™ ULBP-5/RAET1G 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18591953 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18591953 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18591953 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00353091T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål ULBP-5/RAET1G
Synonym retinoic acid early transcript 1 G, retinoic acid early transcript 1 G protein, retinoic acid early transcript 1 G pseudogene, ULBP5
Gen symbol RAET1G