missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
UK-5099, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | UK-5099 |
| CAS | 56396-35-1 |
| Molekylær formel | C18 H12 N2 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | UK 5099 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12N2O2/c19-11-13(18(21)22)10-14-12-20(15-6-2-1-3-7-15)17-9-5-4-8-16(14)17/h1-10,12H,(H,21,22)/b13-10+ |
| SMIL | OC(=O)\C(=C\c1cn(c2ccccc2)c3ccccc13)\C#N |
| IUPAC navn | (E)-2-cyano-3-(1-phenylindol-3-yl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.3 |
| Formel vægt | 288.0899 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?