Få mere at vide
Tocris Bioscience™ UK 5099
Beskrivelse
Inhibitor of plasma membrane monocarboxylate transporters (MCTs) and the mitochondrial pyruvate carrier (MPC).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | UK 5099 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 288.3 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.298 |