Få mere at vide
UK-5099, MedChemExpress
Beskrivelse
UK-5099 (PF-1005023) is a potent inhibitor of the mitochondrial pyruvate carrier (MPC). UK-5099 (PF-1005023) inhibits pyruvate-dependent O2 consumption with an IC50 of 50 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | UK-5099 |
| CAS | 56396-35-1 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H12N2O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | PF-1005023 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (173.43 mM) |
| SMIL | O=C(O)/C(C#N)=C/C1=CN(C2=CC=CC=C2)C3=C1C=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.3 |
| Vis mere |