Få mere at vide
Tocris Bioscience™ UK 383367
Beskrivelse
Potent and selective inhibitor of BMP-1 (procollagen C-proteinase; PCP) (IC50 = 44 nM). Selective for BMP-1 over MMPs 1, 2, 3, 9 and 14 (IC50 values are >10,000 nM for listed MMPs).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | UK 383367 |
| Mængde | 1 mg |
| Formel vægt | 324.38 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.381 |