Få mere at vide
UK-383367, MedChemExpress
Beskrivelse
UK-383367 (UK 383367) is a potent and selective inhibitor of BMP-1 (procollagen C-proteinase) with IC50 of 44 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | UK-383367 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 348622-88-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H24N4O4 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 65 mg/mL (200.38 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | NC(C1=NOC([C@H](CCCC2CCCCC2)CC(NO)=O)=N1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.38 |
| Vis mere |