Få mere at vide
Tocris Bioscience™ UK 370106
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18084062
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18084062 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18084062 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2900/10
Highly selective MMP-3 and MMP-12 inhibitor
Highly selective MMP-3 and MMP-12 inhibitor (IC50 values are 0.023, 0.042, 1.75, 2.3, 5.8, 30.4, 34.2 and 66.9 μM at MMP 3, 12, 8, 13, 7, 9, 2 and 14 respectively.) Inhibits fibronectin cleavage (IC50 = 320 nM) and has little effect on keratinocyte migration in vitro. Substantially inhibits MMP-3 in an ex vivo model of chronic dermal ulcers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale UK 370106
CAS 230961-21-4
Mængde 10 mg
Molekylær formel C35H44N2O5
Formel vægt 572.73
Renhed >95%
Molekylvægt (g/mol) 572.746