Få mere at vide
Tocris Bioscience™ UK 14,304
Artikelnummer. 30000717
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30000717 10 mg
18055642 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30000717 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0425/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
α2 agonist
UK 14,304 is a full α2 adrenergic agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
Water-soluble Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59803-98-4
Molekylær formel C11H10BrN5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale UK 14, 304
Mængde 10 mg
Formel vægt 292.14
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 292.14