Få mere at vide
UK 14,304 tartrate, R&D Systems™
Beskrivelse
Water-soluble form of UK 14,304 (Cat. No. 0425). Full α2 adrenergic agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | UK 14, 304 tartrate |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 442.23 |
| Procent renhed | >99% |
| Produktlinje | Tocris |