Beskrivelse
- The installation kit includes the following reagents:
- Two (2) bottles of W8-1, Water, UHPLC-MS grade
- Two (2) bottles of A458-1, Methanol, UHPLC-MS grade
- One (1) bottle of A956-1, Acetonitrile, UHPLC-MS grade
- One (1) bottle of T111101000, ChromaCare™ LC-MS Instrument Flush Solution
- All reagents in the kit are packaged in 1L borosilicate glass bottles
- By reducing background noise, the T111101000 ChromaCare™ flush solution facilitates instrument installation and preventative maintenance routines
- All reagents in the kit are available for individual sale
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 6 x 1 L |
| Grønne funktioner | ACT Ecolabel (Silver) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- UHPLC-MS Reagents Installation Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H370-Forårsager organskader.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Acetonitrile, Isopropanol