Få mere at vide
Brady™ UHF RFID etiketter på metal
Artikelnummer. 17485993
Farve:
Hvid
Artikelnummer. 17485993
Brand: Brady™ 309087
UHF RFID-metaletiket er en højtydende og utrolig alsidig etiket, der anbefales til mærkning af metal, væsker, plastik og andre typisk svære at læse produkter og overflader.
  • Almindelige anvendelser omfatter sundhed og skønhed, drikkevarer og snacks, diverse forbrugsvarer på vareniveau og applikationer på metal
  • Polyester tagflademateriale, med chip bundet til aluminiumsantenne ved hjælp af anisotropisk ledende filmklæbemiddel
  • Velegnet til termisk overførselsprint, inklusive RFID-kodning
  • Etiketter er udvendigt viklet og 100 % inspiceret, med 500 gode RFID-etiketter pr. rulle med dårlige mærker
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Materiale Polyethylen
Print teknologi Termisk overførsel
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) RFID-mærkning, sundheds- og hospitalsmærkning, laboratoriemærkning, mad- og drikkevaremærkning
Til brug med (udstyr) Sato CL4NX Plus industriel etiketprinter, Zebra ZT411 industriel etiketprinter
Etiketter pr. række 1
Mængde 500 etiketter
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +120 °C
Tykkelse (metrisk) 0.74 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 25.4 mm
Bredde (metrisk) 64 mm
Højde (metrisk) 6 mm
Alternativt varenummer THT-UHF-PET-64x6