Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Lipid and Metabolism |
| Mål | UGT2A3 |
| Synonym | EC 2.4.1.17, FLJ21934, UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide A3, UDP-glucuronosyltransferase 2A3, UDPGT 2A3 |
| Gen symbol | UGT2A3 |