Få mere at vide
Novus Biologicals™ UGT2A3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18449458 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18449458 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18449458 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00079799T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Lipid and Metabolism
Mål UGT2A3
Synonym EC 2.4.1.17, FLJ21934, UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide A3, UDP-glucuronosyltransferase 2A3, UDPGT 2A3
Gen symbol UGT2A3