Få mere at vide
Merck Opløsningsmiddel-resistente omrørte celler
Artikelnummer. 10439722 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) filter:
76 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) filter Pakningsstørrelse
10439722 76 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10439722 Leverandør Merck Leverandørnr. XFUF07601
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Til applikationer, der kræver kompatibilitet med opløsningsmidler. Opløsningsmiddelresistente omrørte celler kan autoklaveres med membran på plads.
For applikationer, der kræver kompatibilitet med opløsningsmidler, dette Millipore omrørt celle fås i to størrelser. Visse aldehyder, ketoner (f.eks. acetone) og alifatiske ethere/estere kan reducere levetiden af fluorcarbon O-ringene.
Borosilikatglascylinder og PTFE-komponenter for bred kompatibilitet
Autoklaverbar med membran på plads
Toppladeåbning giver adgang til indholdet uden afmontering Få
komponenter, så det er nemt at rengøre og samle
Til 47 mm skivefiltre
Ansøgninger: Koncentration og bufferudveksling, der involverer organiske opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas
Filtreringsområde 40 cm 2
Til brug med (applikation) Proteinafsaltning, proteinrensning, proteinkoncentration
Inkluderer Opløsningsmiddelbestandig omrørt celle, til 76 mm membraner
Membran type Opløsningsmiddel resistent
Mængde 1 stk.
Type Omrørt celle
Lydstyrke (metrisk) Hold op 1 mL
Volumen (metrisk) Virker 300mL
Højde (metrisk) 165 mm
Diameter (metrisk) 76mm
Diameter (metrisk) filter 76 mm
Diameter (metrisk) membran 11cm
Til brug med (udstyr) Til 76 mm membraner