Få mere at vide
UDP-GlcNAc Disodium Salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467307
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16467307 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16467307 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112174
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
MedChemExpress UDP-GlcNAc Disodium Salt (UDP-α-D-N-Acetylglucosamine Disodium Salt) is a donor substrate of O-GlcNAc transferase (OGT).
UDP-GlcNAc Disodium Salt (UDP-α-D-N-Acetylglucosamine Disodium Salt) is a donor substrate of O-GlcNAc transferase (OGT).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale UDP-GlcNAc Disodium Salt
CAS 91183-98-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H25N3Na2O17P2
Mængde 5 mg
Synonym UDP-α-D-N-Acetylglucosamine Disodium Salt
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (383.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 125 mg/mL (191.92 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@H]1[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O[C@H](COP(OP(O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O3)O)NC(C)=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)[C@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 651.32
Formel vægt 651.32
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism