Få mere at vide
R&D Systems™ UDP disodium salt
Beskrivelse
Endogenous P2Y receptor agonist which preferentially activates P2Y6. Shown to be a competitive antagonist at P2Y14 receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | UDP disodium salt |
| CAS | 27821-45-0 |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C9H12N2Na2O12P2 |
| Formel vægt | 448.12 |
| Renhed | >97% |
| Molekylvægt (g/mol) | 448.12 |