Få mere at vide
VELP Scientifica™ UDK 169 Automatisk destillation og titrering med AutoKjel Autosampler
Artikelnummer. 17302151 Shop alle Velp produkter
Elektriske krav:
2.200 W ved 230 V
Artikelnummer. 17302151
Brand: VELP Scientifica™ S30200165
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Fuldautomatisk destillation og titrering med autosampler til Kjeldahl proteinbestemmelse, Non-Protein Nitrogen (NPN), flygtige stoffer og mere. Autosampleren sikrer høj prøvegennemstrømning, maksimal fleksibilitet og uovervåget drift.
UDK 169 er designet til højkapacitetslaboratorier, der leder efter præcise og reproducerbare resultater af Kjeldahl nitrogen TKN, proteiner, ammoniak nitrogen, nitrogen nitrogen (Devarda), TVBN, sulfitter, phenoler, flygtige syrer, cyanider og alkoholindhold.
UDK 169 i kombination med AutoKjel autosampler er et yderst produktivt system, der er i stand til autonomt at behandle prøverør, som føres direkte ind i den fuldautomatiske destillations- og titreringsenhed.
  • Den fuldautomatiske proces sikrer effektiv drift, destillation og titrering udført samtidigt
  • Korteste tid til resultater med onlinetitrering og automatisk resultatberegning
  • Førsteklasses resultatnøjagtighed og præcision takket være den integrerede kolorimetriske titrator med højpræcisionsburette
  • Programmerbar tilsætning af borsyre, vand, natriumhydroxid
  • Valgbart dampgenereringsudgangsniveau 10 % til 100 %
  • Eksklusiv titaniumkondensator og patenteret dampgenerator
  • Automatisk fjernelse af rester fra titrator& prøverør
  • Klar og intuitiv betjening takket være den smarte brugergrænseflade og 7 tommer. (17,8 cm) digitalt display
  • Maksimal sikkerhed for operatøren
  • Uovertruffen fleksibilitet med autosampler og et bredt udvalg af tilbehør
  • Mulighed for at forbinde: 2 USB (balance, stregkodescanner, mus, printer, pendrev; Wi-Fi adapter); Ethernet (Pc , VELP Ermes Cloud Platform); RS232 (Autosampler)
Tekniske data
Elektriske krav 2.200 W ved 230 V
Spænding 230 V
Inkluderer 24-positions (250 mL reagensglas) karrusel 250 mL reagensglas (24 stk.) Opladnings- og afladningsrør med sensortanke (to 20 L, en 10 L, en 5 L) Kit til opgradering af UDK 169
Højde (metrisk) 1730 mm
Strømstyrke 15 A
Type Kjeldahl-destillationsenhed
Materiale Korrosionsbestandig technopolymer
Vægt (metrisk) 31 kg
Certificeringer/compliance CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC
Dimensioner (L x B x H) 640 x 830 x 1730 mm
Model- UDK 169 Distiller med Kjeldahl Autosampler
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Frekvens 50/60 Hz