Få mere at vide
VELP Scientifica™ UDK 149 Automatisk Kjeldahl Nitrogenproteinanalysator
Shop alle Velp produkter
Elektriske krav:
2.200 W ved 230 V
Beskrivelse
UDK 149 er designet til maksimal alsidighed og reproducerbare resultater ved bestemmelse Kjeldahl nitrogen TKN, proteiner, ammoniak nitrogen, nitrogen nitrogen (Devarda), TVBN, sulfitter, phenoler, flygtige syrer, cyanider og alkoholindhold.
UDK 149 kan bruges i kombination med flere modeller af eksterne potentiometriske titratorer for højere prøvegennemløb og direkte output af det endelige resultat.
- Tilslutning til forskellige eksterne titratorer for automatiseret behandling og effektiv drift
- Førsteklasses resultatnøjagtighed og præcision
- Programmerbar tilsætning af borsyre, vand, natriumhydroxid
- Valgbart dampgenereringsudgangsniveau 10 % til 100 %
- Eksklusiv titaniumkondensator og patenteret dampgenerator
- Automatisk fjernelse af rester fra prøverøret
- Klar og intuitiv betjening takket være den smarte brugergrænseflade og 7 tommer. (17,8 mm) digitalt display
- Maksimal sikkerhed for operatøren
- Uovertruffen fleksibilitet med et bredt udvalg af tilbehør
- Mulighed for at forbinde: 2 USB (balance, stregkodescanner, mus, printer, pendrev; Wi-Fi adapter); Ethernet (Pc , VELP Ermes Cloud Platform); RS232 (ekstern titrator)
Tekniske data
Tekniske data
| Elektriske krav | 2.200 W ved 230 V |
| Spænding | 230 V |
| Inkluderer | Reagensglas Ø 42 x 300 mm (A00001080) Opsamlingskolbe 250 ml (10001106) Knivtang til reagensglas (10000247) |
| Højde (metrisk) | 780 mm |
| Strømstyrke | 15 A |
| Type | Kjeldahl-destillationsenhed |
| Materiale | Korrosionsbestandig technopolymer |
| Vægt (metrisk) | 27 kg |
| Certificeringer/compliance | CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC |
| Dimensioner (L x B x H) | 416 x 385 x 780 mm |
| Vis mere |