Få mere at vide
VELP Scientifica™ UDK 139 halvautomatisk Kjeldahl-destillationsenhed
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17362141 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Elektriske krav:
2.200 W ved 230 V
Artikelnummer. Elektriske krav
17362141 2.200 W ved 230 V
1 options
Artikelnummer. 17362141 Leverandør VELP Scientifica™ Leverandørnr. F30200135
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Halvautomatisk destillation til Kjeldahl-proteinbestemmelse, Non-Protein Nitrogen (NPN), flygtige stoffer og mere. Fremragende værdi med høj pålidelighed og avanceret ydeevne.
UDK 139 er en bekvem og pålidelig løsning til sikre, semi-automatiske destillationer. Den perfekte destillationsenhed til laboratorier, der leder efter præcise og reproducerbare resultater af Kjeldahl-nitrogen TKN, proteiner, ammoniak nitrogen, nitratkvælstof (Devarda), TVBN, sulfitter, phenoler, flygtige syrer, cyanider og alkoholindhold.
Kjeldahl destillationsenheden UDK 139 kombinerer fremragende værdi for pengene med høj pålidelighed og avanceret ydeevne.
  • Den semi-automatiske proces sikrer effektiv drift
  • Programmerbar tilsætning af vand og natriumhydroxid
  • Valgbart dampgenereringsudgangsniveau 10 % til 100 %
  • Eksklusiv titaniumkondensator og patenteret dampgenerator
  • Automatisk fjernelse af rester fra prøverøret
  • Klar og intuitiv betjening takket være den smarte brugergrænseflade og 7 in. (17,8 mm) digitalt display
  • Maksimal sikkerhed for operatøren
  • Uovertruffen fleksibilitet med et bredt udvalg af tilbehør
  • Mulighed for at forbinde: 2 USB (mus, printer, pen-drev; Wi-Fi-adapter); Ethernet (pc, VELP Ermes Cloud Platform)
Tekniske data
Elektriske krav 2.200 W ved 230 V
Spænding 230 V
Inkluderer Reagensglas Ø 42 x 300 mm (A00001080) Opsamlingskolbe 250 ml (10001106) Knivtang til reagensglas (10000247)
Højde (metrisk) 780 mm
Strømstyrke 15 A
Type Kjeldahl-destillationsenhed
Materiale Korrosionsbestandig technopolymer
Vægt (metrisk) 26 kg
Certificeringer/compliance CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC
Dimensioner (L x B x H) 416 x 385 x 780 mm
Model- UDK 139 halvautomatisk destillationsenhed uden titrator
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Frekvens 50/60 Hz