Få mere at vide
VELP Scientifica™ UDK 129 Kjeldahl-destillationsenhed
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17352141 Shop alle Velp produkter
Elektriske krav:
2.200 W ved 230 V
Artikelnummer. 17352141
Brand: VELP Scientifica™ F30200125
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Grundlæggende destillation til Kjeldahl-proteinbestemmelse, Non-Protein Nitrogen (NPN), flygtige stoffer og mere. Enkel og pålidelig løsning med unikke funktioner.
UDK 129 er en grundlæggende og pålidelig løsning til sikre destillationer. Den mest velegnede destillationsenhed til laboratorier , der er på udkig efter et enkelt, men effektivt instrument til Kjeldahl-nitrogen TKN, proteiner, ammoniak nitrogen, nitratkvælstof (Devarda), TVBN, sulfitter, phenoler, flygtige syrer, cyanider og alkoholindhold.
Kjeldahl-destillationsenheden UDK 129 indeholder funktioner, der sikrer en effektiv og pålidelig destillation, langt ud over forventningerne til en almindelig entry-level enhed.
  • Programmerbar natriumhydroxidtilsætning
  • Højpræcisionspumpe, der sikrer konstant nøjagtig dosering af reagenset
  • Eksklusiv titaniumkondensator og patenteret dampgenerator
  • Intuitiv grænseflade til nemme analyseindstillinger
  • Maksimal sikkerhed for operatøren
  • Uovertruffen fleksibilitet med et bredt udvalg af tilbehør
Tekniske data
Elektriske krav 2.200 W ved 230 V
Spænding 230 V
Inkluderer Reagensglas Ø 42 x 300 mm (A00001080) Opsamlingskolbe 250 ml (10001106) Knivtang til reagensglas (10000247)
Højde (metrisk) 780 mm
Strømstyrke 15 A
Type Kjeldahl-destillationsenhed
Materiale Korrosionsbestandig technopolymer
Vægt (metrisk) 25 kg
Certificeringer/compliance CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC
Dimensioner (L x B x H) 416 x 385 x 780 mm
Model- UDK 129 destillationsenhed uden titrator
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Frekvens 50/60 Hz