Få mere at vide
UCMR5 PFAS Mixture 10 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 39108-34-4, 757124-72-4, 27619-97-2, 763051-92-9, 2991-50-6, 2355-31-9 |
| Mængde | 1 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol/Water |