Få mere at vide
Novus Biologicals™ UCH-L1/PGP9.5 Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18778003 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
18778003 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18778003 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL117575
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The UCH-L1/PGP9.5 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2183 and based on accession number NM_4181. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer RIPA buffer
Renhed Protein
Testspecificitet Homo sapiens ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1 (ubiquitin thiolesterase) (UCHL1), mRNA.
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintilstand Native
For Research Use Only