Få mere at vide
UC-112, MedChemExpress
Beskrivelse
UC-112 is a novel potent IAP(Inhibitor of apoptosis) inhibitor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | UC-112 |
| CAS | 383392-66-3 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H24N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (95.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=C2N=CC=CC2=C(COCC3=CC=CC=C3)C=C1CN4CCCC4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.44 |
| Formel vægt | 348.44 |
| Vis mere |