Få mere at vide
Novus Biologicals™ UBXN1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30046859 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
20 μg
Artikelnummer. Mængde
30046859 20 μg
1 options
Artikelnummer. 30046859 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP330450
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
UBXN1 Polyclonal antibody specifically detects UBXN1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen UBXN1
Applikationer Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Formulering Tris-buffered Saline 0.1% BSA
Gene Alias 2B28, LOC51035, SAKS1UBA/UBX 33.3 kDa protein, SAPK substrate protein 1, UBX domain protein 1, UBX domain-containing protein 1, UBXD10
Værtsarter Rabbit
Immunogen between 50 and 100
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 20 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 51035
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG