Få mere at vide
Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200100481
Encompass_Preferred
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. 16475877
Brand: Medchem Express HY100738
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5 (NSC 144303) is an apoptosome-independent caspase and apoptosis activator with IC50 values of 1.76 and 1.6 μM in E1A and E1A/C9DN cells, respectively.
Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5 (NSC 144303) is an apoptosome-independent caspase and apoptosis activator with IC50 values of 1.76 and 1.6 μM in E1A and E1A/C9DN cells, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5
Fysisk form Solid
CAS 108477-18-5
Farve Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H14N2O7S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym NSC144303
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (120.66 mM; Need ultrasonic) ∣THF : 3.44 mg/mL (8.30 mM; Need ultrasonic) ∣Acetone : 2.86 mg/mL (6.90 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMIL O=C(/C(C1)=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)/C(CS1(=O)=O)=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 414.39
Formel vægt 414.39
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.