Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig ubiquitin ELISA Kit
Artikelnummer. 15405123
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15405123
Brand: Invitrogen™ EHRPS27A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
The Human Ubiquitin 1 RPS27A ELISA kvantificerer Hu Ubiquitin i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu Ubiquitin. Metodens princip The Human Ubiquitin solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Ubiquitin, et meget konserveret protein, der har en stor rolle i at målrette cellulære proteiner til nedbrydning af 26S-proteosomet, syntetiseres som et precursorprotein, der består af enten polyubiquitinkæder eller et enkelt ubiquitin fusioneret til et ikke-relateret protein. Dette gen koder for et fusionsprotein bestående af ubiquitin ved N-terminalen og ribosomalt protein S27a ved C-terminalen. Når det udtrykkes i gær, behandles proteinet post-translationelt, hvilket genererer fri ubiquitinmonomer og ribosomalt protein S27a. Ribosomalt protein S27a er en komponent i 40S-underenheden af ribosomet og tilhører S27AE-familien af ribosomale proteiner. Den indeholder C4-type zinkfingerdomæner og er placeret i cytoplasmaet. Pseudogener afledt af dette gen er til stede i genomet. Som med ribosomalt protein S27a syntetiseres ribosomalt protein L40 også som et fusionsprotein med ubiquitin; på samme måde syntetiseres ribosomalt protein S30 som et fusionsprotein med det ubiquitin-lignende protein fubi. Flere alternativt splejsede transkriptvarianter, der koder for de samme proteiner, er blevet identificeret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P62979
Analyseområde 27,43 til 20.000 pg/ml
Assay følsomhed 30 pg/mL
Kalibreringsområde 30 pg/ml til 20.000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Andre proteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: humant angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 A, IL-1 b, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p1-5, IL-12 p1-5, IL-12 p1-5 IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-g, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 A, MIP-1 b, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-1, TNF TIMP-b, TNF TIMP-b, TNF TIMP-b, TNF TIMP-b, TPO, VEGF.
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 51065, 6233, 7311, 7314, 7316
Gen symbol CEP80,HEL112,S27A,UBA80,UBC,UBCEP1,UBCEP80
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym CEP80, HEL112, S27A, UBA80, UBC, UBCEP1, UBCEP80
Mål Ubiquitin
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min