Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ubiquitin E1-hæmmer, PYR-41
Artikelnummer. 15416879
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416879 100 mg 100mg
15406879 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416879 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65388.MC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 418805-02-4 | C17H13N3O7·3H2O, C17H13N3O7 | 371,31 g/mol
PYR 41 er en irreversibel og cellepermeabel UBE1-hæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • PYR-41 er en cellepermeabel hæmmer af Ubiquitin-aktiverende enzym (E1) med ringe eller ingen aktivitet mod E3, E2 eller caspase enzymaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 418805-02-4
Molekylær formel C17H13N3O7·3H2O
Synonym Ubiquitin-aktiverende enzym E1-hæmmer; PYR-41
Tekniske data
Mængde 100 mg
Oversigt Mørk lilla
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) PYR-41 er en cellepermeabel inhibitor af Ubiquitin-aktiverende enzym (E1) med ringe eller ingen aktivitet mod E3-, E2- eller caspase-enzymatisk aktivitet.
Formel vægt 425,40 g/mol
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighed Opløselig i DMSO ved 5 mg/ml under opvarmning
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof