Få mere at vide
Ubidecarenon, LoGiCal
Artikelnummer. 30462266
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462266 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462266 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0772.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Ubidecarenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Coenzyme Q10
CAS 303-98-0
Analyt- eller komponentnavne Coenzyme Q10
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C59 H90 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ubidecarenone, Ubiquinone, Q10, 2-[(all-E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methylbenzene-1,4-dione, 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-, (all-E)-, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA, Q 10 AA
InChI formel InChI=1 S/C59H90O4/c1-44(2)24-15-25-45(3)26-16-27-46(4)28-17-29-47(5)30-18-31-48(6)32-19-33-49(7)34-20-35-50(8)36-21-37-51(9)38-22-39-52(10)40-23-41-53(11)42-43-55-54(12)56(60)58(62-13)59(63-14)57(55)61/h24,26,28,30,32,34,36,38,40,42 H,15-23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43H2,1-14H3/b45-26+,46-28+,47-30+,48-32+,49-34+,50-36+,51-38+,52-40+,53-42+
SMIL COC1=C(OC)C(=O)C(=C(C)C1=O)C\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C
IUPAC navn 2-[(2 E,6 E,10 E,14 E,18 E,22 E,26 E,30 E,34 E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dione
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 863.34
Mængde 10 mg
Formel vægt 862,6839 g/mol