missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ubichromenol (>80%), TRC

Artikelnummer. 30451021
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451021 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451021 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU1005005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (±)-Ubichromenol
CAS 65085-30-5
Molekylær formel C59 H90 O4
Mængde 5 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-6-ol','7,8-dimethoxy-2,5-dimethyl-2-(4,8,12,16,20,24,28,32,36-nonamethyl-3,7,11,15,19,23,27,31,35-heptatriacontanonaenyl)-','(all-E)- (9CI), (2RS)-7,8-Dimethoxy-2,5-dimethyl-2-[(all-E)-4,8,12,16,20,24,28,32,36-nonamethylheptatriaconta-3,7,11
InChI formel InChI=1S/C59H90O4/c1-44(2)24-15-25-45(3)26-16-27-46(4)28-17-29-47(5)30-18-31-48(6)32-19-33-49(7)34-20-35-50(8)36-21-37-51(9)38-22-39-52(10)40-23-42-59(12)43-41-54-53(11)55(60)57(61-13)58(62-14)56(54)63-59/h24,26,28,30,32,34,36,38,40-41,43,60H,15-23,25,27,
SMIL COc1c(O)c(C)c2C=CC(C)(CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C)Oc2c1OC
IUPAC navn 7,8-dimethoxy-2,5-dimethyl-2-[(3E,7E,11E,15E,19E,23E,27E,31E)-4,8,12,16,20,24,28,32,36-nonamethylheptatriaconta-3,7,11,15,19,23,27,31,35-nonaenyl]chromen-6-ol
Molekylvægt (g/mol) 863.343
Formel vægt 862.684
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.