Få mere at vide
UBE2D4/Ubch5d Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18611916 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18611916 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18611916 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP300095APC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
UBE2D4/Ubch5d Polyclonal specifically detects UBE2D4/Ubch5d in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Forskningsdisciplin Cell Biology
Produkttype Antibody
Produktlinje Novus