Få mere at vide
UBCS039, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491107
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491107 50 mg -
16424858 10 mg -
16423266 25 mg 25mg
16417607 5 mg -
16415646 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16491107 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY115453
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress UBCS039 is the first synthetic, specific Sirtuin 6 (SIRT6) activator, inducing autophagy in human tumor cells, with an EC50 of 38 μM.
UBCS039 is the first synthetic, specific Sirtuin 6 (SIRT6) activator, inducing autophagy in human tumor cells, with an EC50 of 38 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale UBCS039
CAS 358721-70-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H13N3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (404.38 mM; Need ultrasonic)
SMIL N12C(C(C3=CC=CN=C3)NC4=C2C=CC=C4)=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 247.29
Formel vægt 247.29
Procent renhed 98.13%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease