Få mere at vide
Cytiva UBC ledningssæt
Shop alle Cytiva produkter
:
UBC ledningssæt
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ledningssæt for øvre bufferkammer (UBC). |
| Til brug med (udstyr) | miniVE elektroforesesystem |
| Inkluderer | 2 bananstik; 2 nødder; 2 skiver; Øvre Tråd med Manchet; Nedre Tråd med Manchet; 2 hætteskruer; Tråddækseletiket |