Få mere at vide
SI Analytics™ Ubbelohde Viskometre til manuelle målinger
Artikelnummer. 12008163 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Viskositetsområde:
0,8 til 5 cSt
50 til 500 cSt
Omtrentlig konstant:
0,005
0,5
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositetsområde Omtrentlig konstant Pakningsstørrelse
12008163 0,8 til 5 cSt 0,005 Hver
12058163 50 til 500 cSt 0,5 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12008163 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285400029
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
SI Analytics™ Ubbelohde Viskometre til manuelle målinger har et ophængt kugleniveau til bestemmelse af absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med Newtonsk strømningsadfærd.
  • Kalibreret, med konstant, til manuel måling
  • Ideel til manuelle målinger af transparente væsker, skummende væsker, væskeblanding med meget flygtige komponenter samt højtemperatur- eller lavtemperaturmålinger
  • Leveret med producentcertifikat i overensstemmelse med DIN 55 350, Del 18
  • Alle viskosimetre er udstyret med ringmærker
  • Dette sikrer, at viskosimetre til automatiske målinger også kan kontrolleres manuelt
  • Den anbefalede minimumsgennemstrømningstid er 200 sekunder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ubbelohde Viskosimeter
Viskositetsområde 0,8 til 5 cSt
Kalibreret Ja
Oversigt 0,53 mm diameter
Omtrentlig konstant 0,005
Certificeringer/compliance DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Materiale Glas
Længde (metrisk) 290 mm
Til brug med (applikation) Manuelle målinger
Volumen (metrisk) 15 til 20 ml