Få mere at vide
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter til automatiske målinger
Shop alle SI Analytics produkter
Viskositetsområde:
1,2 til 10 cSt
300 til 3000 cSt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideel til automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
- Leveres med producentcertifikat i henhold til DIN 55 350, del 18
- Alle viskosimeter er forsynet med ringmærker
- Dette sikrer, at viskosimeter til automatiske målinger også kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger
- Den anbefalede minimumgennemstrømningstid er 200 sekunder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ubbelohde Viskosimeter |
| Viskositetsområde | 300 til 3000 cSt |
| Kalibreret | Ja |
| Oversigt | 2,65 mm diameter |
| Omtrentlig konstant | 3 |
| Certificeringer/compliance | DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
| Materiale | Glas |
| Længde (metrisk) | 290 mm |
| Til brug med (applikation) | Automatiske målinger |
| Volumen (metrisk) | 15 til 20 ml |