Beskrivelse
- Kalibreret, med konstant, til manuel måling
- Ideel til manuel måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
- Alle viskosimeter er forsynet med ringmærker
- Dette sikrer, at viskosimeter til automatiske målinger også kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger
- Den anbefalede minimumgennemstrømningstid er 200 sekunder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ubbelohde Viskosimeter |
| Viskositetsområde | 20 til 100 cSt |
| Kalibreret | Ja |
| Oversigt | 1,03 mm diameter |
| Omtrentlig konstant | 0,1 |
| Certificeringer/compliance | ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 |
| Materiale | Glas |
| Længde (metrisk) | 285 mm |
| Til brug med (applikation) | Manuelle målinger |
| Volumen (metrisk) | 15 til 20 ml |