Få mere at vide
SI Analytics™ Ubbelohde viskosimeter, ASTM
Artikelnummer. p-7015024 Shop alle SI Analytics produkter
Viskositetsområde:
0,35 til 1 cSt
200 til 1000 cSt
2000 til 10.000 cSt
600 til 3000 cSt
6000 til 30.000 cSt
Omtrentlig konstant:
Kapillær nr. 0, konstant K = 0,001
Kapillær nr. III, konstant K = 1
Kapillær nr. IIIc, konstant K = 3
Kapillær nr. IV, konstant K = 10
Kapillær nr. IVc, konstant K = 30
Diameter (metrisk) åbning:
0,24 mm
1,83 mm
2,43 mm
3,27 mm
4,32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10018570
Brand: SI Analytics™ 285400575
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bestem absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd. SI Analytics™ Ubbelohde viskosimeter, ASTM indeholder ringmærker for at sikre, at de kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger.
  • Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
  • Den anbefalede minimumsgennemstrømningstid er 200 sekunder
  • Kalibreret med konstant til manuelle målinger
  • Fyldningsmængde på 15 til 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ubbelohde ASTM Viskosimeter
Viskositetsområde 200 til 1000 cSt
Kalibreret Ja
Omtrentlig konstant Kapillær nr. III, konstant K = 1
Certificeringer/compliance ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446
Diameter (metrisk) åbning 1,83 mm
Længde (metrisk) ∼285 mm
Til brug med (applikation) Bestemmelse af viskositeten af newtonske væsker
Volumen (metrisk) 15 til 20 ml