Få mere at vide
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter med ekstra rør
Artikelnummer. 10598811 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Omtrentlig konstant:
0,01
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Omtrentlig konstant Pakningsstørrelse
10598811 0,01 Hver
1 options
Artikelnummer. 10598811 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285401933
På lager
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter med ekstra rør har et ophængt kugleniveau til bestemmelse af absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd.
  • Kalibreret, med konstant, til automatisk måling
  • Ideel til automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
  • Disse viskosimeter anvendes fortrinsvis til automatiske målinger, når en AVS™ 24 eller AVS™ 26 automatisk viskosimeterrens bruges samtidigt
  • Det ekstra påfyldnings- og renserør og glastråden sikrer sikker brug
  • De kalibrerede viskosimeter leveres med producentcertifikat i henhold til DIN 55 350, del 18
  • De ringmærker, der også findes, tjener som hjælpemærker i tilfælde af, at viskosimetrene skal kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ubbelohde Viskosimeter
Viskositetsområde 1,2 til 10 cSt
Kalibreret Ja
Oversigt 0,63 mm diameter
Omtrentlig konstant 0,01
Certificeringer/compliance ISO 3105, DIN 51 562, del 1, BS 133, NFT 60-100
Materiale Glas
Længde (metrisk) 290 mm
Til brug med (applikation) Automatiske målinger
Volumen (metrisk) 18 til 22 ml