Få mere at vide
Paragon Scientific™ Ubbelohde Viscometer for Tranparent Liquids
Viskositetsområde:
0,3 til 1 cSt
0,6 til 3 cSt
1 til 5 cSt
10 til 50 cSt
10.000 til 50.000 cSt
100 til 500 cSt
1000 til 5000 cSt
2 til 10 cSt
20 til 100 cSt
20.000 til 100.000 cSt
200 til 1000 cSt
2000 til 10.000 cSt
6 til 30 cSt
60 til 300 cSt
600 til 3000 cSt
6000 til 30.000 cSt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- High Quality glass capillary viscometer
- Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
Tekniske data
Tekniske data
| Viskositetsområde | 10 til 50 cSt |
| Kalibreret | No |
| Omtrentlig konstant | 0.05 |
| ASTM-numre | D 445, D 446 |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105 |
| Størrelse | 1B |
4 week lead-time