Få mere at vide
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter (DIN)
Artikelnummer. 10242071 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Produkttype:
Ubbelohde Viskosimeter
Artikelnummer. Produkttype
10242071 Ubbelohde Viskosimeter
1 options
Artikelnummer. 10242071 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285400115
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Ubbelohde viskosimeter er kalibreret til manuelle målinger
  • Kalibreret til manuel måling
  • DIN
  • Type nr. 501 31
  • Kapillær nr. IIIa
  • Konstant K = 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ubbelohde Viskosimeter