Få mere at vide
SI Analytics™ Ubbelohde viskosimeter (ASTM )
Artikelnummer. 10395191 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Produkttype:
Ubbelohde Viskosimeter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10395191 Ubbelohde Viskosimeter Hver
1 options
Artikelnummer. 10395191 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285401255
 Begrænset vare
På lager
Ubbelohde viskosimeter er kalibreret til automatiske målinger
  • Kalibreret til automatisk måling
  • ASTM
  • Type nr. 527 00
  • Kapillær nr. 0
  • Konstant K = 0,001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ubbelohde Viskosimeter